Få mere at vide
Diethylentriamin, 99%
Artikelnummer. 11408873
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408873 500 mL 500ml
11384489 100 mL 100ml
11418873 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11033.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.90 DKK
    288.65 DKK / 500ml
    Spare 32.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103,17 g/mol
Diethylentriamin bruges som opløsningsmiddel til plast, farvestoffer og i kemisk syntese. Det tjener som hærder for epoxyharpikser. Som en tridentat ligand danner den komplekser såsom Co(dien)(NO 2 ) 3 i koordinationskemi. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det reagerer med fedtsyrer, hvilket resulterer i dannelsen af amidoaminer, som bruges som korrosionsinhibitorer i olieindustrien. Det er forbundet med usymmetrisk dimethylhydrazin til fremstilling af hydyne, som er et drivmiddel til raketter med flydende brændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylentriamin anvendes som opløsningsmiddel til plast, farvestoffer og i kemisk syntese. Det tjener som hærder for epoxyharpikser. Som en tridentat ligand danner den komplekser såsom Co(dien)(NO 2 ) 3 i koordinationskemi. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det reagerer med fedtsyrer, hvilket resulterer i dannelsen af amidoaminer, som bruges som korrosionsinhibitorer i olieindustrien. Det er forbundet med usymmetrisk dimethylhydrazin til fremstilling af hydyne, som er et drivmiddel til raketter med flydende brændstof.
Opløselighed
Blandbar med vand og ethanol. Ublandbar med æter.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-40-0
Molekylær formel C4H13N3
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00008171
InChI nøgle RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
IUPAC navn N'-(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin
SMIL NCCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylenetriamine
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 0.952
Kogepunkt 200 °C til 204 °C
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.483
Mængde 500 mL
FN nummer UN2079
Beilstein 605314
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand og ethanol. Ublandelig med æter.
Formel vægt 103.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylenetriamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine