Få mere at vide
Diethylentriamin, 98+%
Artikelnummer. 11995181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Packungsgröße:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
11995181 10 L Plast tromle 10 L
10656682 250 mL Glasflaske 250ml
10090840 1 L Glasflaske 1 L
10510381 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11995181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3932.89 DKK
    3370.65 DKK / 10 L
    Spare 562.24 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diethylentriamin, 98+%, C4H13N3, CAS Number-111-40-0, 1,4,7-triazaheptan, 2,2'-diaminodiethylamin, diethylentriamin, 2,2'-iminodiethylamin, bis 2-aminoethylamin, baramid 115, ancamin deta, n,n-bis 2-aminoethylamin, epicure t, diethylentriamin, 2,5L, 98% min. (GC), 04.255 | CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-40-0
Molekylær formel C4H13N3
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00008171
InChI nøgle RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMIL NCCNCCN
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Diethylenetriamine
Smeltepunkt -40,0 °C
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 206,0 °C
Flammepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4826 til 1,4846
Mængde 10 L
Beilstein 04,255
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, opløselige i kulbrinter
IUPAC navn bis(2-aminoethyl)amin
Viskositet 5,05 mPa (20 °C)
Formel vægt 103.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.