Få mere at vide
Diethylenetriamine, 98+%
Artikelnummer. 10510381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10510381 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10656682 250 mL Glasflaske 250ml
10090840 1 L Glasflaske 1 L
11995181 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10510381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114310025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Diethylenetriamine, 98+%, C4H13N3, CAS Number-111-40-0, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylenetriamine, 2,2'-iminodiethylamine, bis 2-aminoethyl amine, barsamide 115, ancamine deta, n,n-bis 2-aminoethyl amine, epicure t, diethylene triamine, 2.5L, 98% min. (GC), 04,255 | CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-40-0
Molekylær formel C4H13N3
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00008171
InChI nøgle RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMIL NCCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylenetriamine
Smeltepunkt -40.0°C
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 206.0°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4826 to 1.4846
Mængde 2.5 L
Beilstein 04,255
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
IUPAC navn N'-(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin
Viskositet 5.05 mPa.s (20°C)
Formel vægt 103.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske