Få mere at vide
Diethylenetriamine, 98+%
Artikelnummer. 10090840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10090840
Brand: Thermo Scientific Acros 114310010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Diethylenetriamine, 98+%, C4H13N3, CAS Number-111-40-0, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylenetriamine, 2,2'-iminodiethylamine, bis 2-aminoethyl amine, barsamide 115, ancamine deta, n,n-bis 2-aminoethyl amine, epicure t, diethylene triamine, 2.5L, 98% min. (GC), 04,255 | CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-40-0
Molekylær formel C4H13N3
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00008171
InChI nøgle RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMIL NCCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylenetriamine
Smeltepunkt -40.0°C
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 206.0°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4826 to 1.4846
Mængde 1 L
Beilstein 04,255
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
IUPAC navn N'-(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin
Viskositet 5.05 mPa.s (20°C)
Formel vægt 103.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske