Få mere at vide
Diethylenglycol, TRC
Artikelnummer. 30380011
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30380011 1 g
1 options
Artikelnummer. 30380011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4442851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym Diethylene glycol (8CI), 2,2'-Oxybis[ethanol], 1,5-Dihydroxy-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), 2,2'-Oxydiethanol, 2,2'-Oxyethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol, 2-Hydroxyethoxyethanol, 3-Oxapentamethylene-1,5-diol, 3-Oxapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Bis(β-hydroxyethyl) ether, Brecolane NDG, DEG, DST Powder 1.6, Deactivator E, Dicol, Digenos, Diglycol, Digol, Dissolvant APV, Ethylene diglycol, NSC 36391, TL4N, β,β'-Dihydroxydiethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMIL OCCOCCO
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 106.12
Formel vægt 106.063
Procent renhed >95