Få mere at vide
Diethylene Glycol Monomethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896340
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15896340 2.5 L 2.5 L
15886340 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896340 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8031282500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-77-3
Tekniske data
Smeltepunkt -65°C
Tæthed 1.018 to 1.022 g/cm3 at 20°C (DIN 51757)
Kogepunkt 190°C to 196°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002871
Mængde 2.5 L
Synonym Diethylene glycol monomethyl ether, Methylene diglycol, 2-Hydroxy-2′-methoxy diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol, Diethylene glycol monomethyl ether
Molekylvægt (g/mol) 120.15