Få mere at vide
Diethylenglycol monomethylether, 98%
Artikelnummer. 11423077
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423077 500 mL 500ml
11433077 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16063.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120,15 g/mol
Diethylenglycolmonomethylether er et industrielt opløsningsmiddel og bruges også almindeligvis som en brændstofsystem-isningshæmmer (FSII) i jetbrændstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylenglycol monomethylether er et industrielt opløsningsmiddel og er også almindeligt
anvendt som en brændstofsystem-isningshæmmer (FSII) i jetbrændstoffer.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-77-3
Molekylær formel C5H12O3
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI nøgle SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC navn 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
SMIL COCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol monomethyl ether
Smeltepunkt -70 °C
Navn note stabiliseret med 50 til 150 mg/kg BHT
Tæthed 1.01
Mængde 500 mL
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Lugt Lys
Brydningsindeks 1.426
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Merck Index 14,6037
Kogepunkt 194 °C
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Product Description: Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monomethyl ether