Få mere at vide
Diethylene Glycol Monolaurate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene Glycol Monolaurate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(18)20-15-14-19-13-12-17/h17H,2-15H2,1H3 |
| Formel vægt | 288.2301 |