Få mere at vide
Diethylene Glycol Monobutyl Ether, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -68°C |
| Tæthed | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 226°C to 234°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3 |
| MDL nummer | MFCD00002881 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Diethylene glycol monobutyl ether, Butyl carbitol, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Butyl diglycol, Diethylene glycol monobutyl ether |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Grad | Research |