Få mere at vide
Diethylenglycol mono-n-butylether, 99%
Beskrivelse
Diethylenglycol mono-n-butylether har en bred vifte af anvendelser i chiral kemi og grøn kemi. Det bruges også i kosmetik. Det bruges som fortyndings- og udjævningsmidler ved fremstilling af maling og til bagning. Det bruges også til fremstilling af nitrocellulose. I bremsevæske bruges det som et additiv. Det bruges i trykkeriindustrien på grund af dets langsomme fordampningshastighed. Det bruges også som fikseringsmiddel til parfume og antiseptika. Det bruges som et additiv for at forhindre isopbygning i jetbrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylenglycol mono-n-butylether har en bred vifte af anvendelser inden for chiral kemi og grøn kemi. Det bruges også i kosmetik. Det bruges som fortyndings- og udjævningsmidler ved fremstilling af maling og til bagning. Det bruges også til fremstilling af nitrocellulose. I bremsevæske bruges det som et additiv. Det bruges i trykkeriindustrien på grund af dets langsomme fordampningshastighed. Det bruges også som fikseringsmiddel til parfume og antiseptika. Det bruges som et additiv for at forhindre isopbygning i jetbrændstof.
Opløselighed Blandbar med vand
, ethylether, ethanolacetone og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og letmetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene glycol mono-n-butyl ether |
| Smeltepunkt | -68 °C |
| Tæthed | 0.967 |
| Mængde | 5000 mL |
| Flammepunkt | 100 °C (212 °F) |
| Lugt | Ikke Bestemt |
| Brydningsindeks | 1.432 |
| Lineær formel | HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3 |
| Merck Index | 14,1557 |
| Kogepunkt | 230 °C til 232 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethylene glycol mono-n-butyl ether
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monobutyl ether