Få mere at vide
Diethylenglycol mono-n-butylether, 99%
Artikelnummer. 11483077
Skift visning
Mængde:
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
5000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483077 1000 mL 1000ml
11493077 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16068.AU
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162,229 g/mol
Diethylenglycol mono-n-butylether har en bred vifte af anvendelser i chiral kemi og grøn kemi. Det bruges også i kosmetik. Det bruges som fortyndings- og udjævningsmidler ved fremstilling af maling og til bagning. Det bruges også til fremstilling af nitrocellulose. I bremsevæske bruges det som et additiv. Det bruges i trykkeriindustrien på grund af dets langsomme fordampningshastighed. Det bruges også som fikseringsmiddel til parfume og antiseptika. Det bruges som et additiv for at forhindre isopbygning i jetbrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylenglycol mono-n-butylether har en bred vifte af anvendelser inden for chiral kemi og grøn kemi. Det bruges også i kosmetik. Det bruges som fortyndings- og udjævningsmidler ved fremstilling af maling og til bagning. Det bruges også til fremstilling af nitrocellulose. I bremsevæske bruges det som et additiv. Det bruges i trykkeriindustrien på grund af dets langsomme fordampningshastighed. Det bruges også som fikseringsmiddel til parfume og antiseptika. Det bruges som et additiv for at forhindre isopbygning i jetbrændstof.
Opløselighed Blandbar med vand
, ethylether, ethanolacetone og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og letmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-34-5
Molekylær formel C8H18O3
MDL nummer MFCD00002881
InChI nøgle OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
SMIL CCCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Smeltepunkt -68 °C
Tæthed 0.967
Mængde 1000 mL
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Lugt Ikke Bestemt
Brydningsindeks 1.432
Lineær formel HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Merck Index 14,1557
Kogepunkt 230 °C til 232 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethylether, ethanol, acetone og benzen.
IUPAC navn 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 162.229
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monobutyl ether