Få mere at vide
Diethylene Glycol Dimethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 34604-52-9 |
| Molekylær formel | C6 H14 O7 S2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O7S2/c1-14(7,8)12-5-3-11-4-6-13-15(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 2-(2-methylsulfonyloxyethoxy)ethyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.3 |
| Formel vægt | 262.0181 |