Få mere at vide
Diethylenglycol Diethylether, TRC
Artikelnummer. 30373620
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30373620 5 g
1 options
Artikelnummer. 30373620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4443355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene Glycol-Diethyl Ether
CAS 112-36-7
Molekylær formel C8 H18 O3
Mængde 5 g
Synonym Ether, bis(2-ethoxyethyl) (7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-ethoxyethane], 1-Ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane, 2-(2-Ethoxyethoxy)-1-ethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ether, 3,6,9-Trioxaundecane, B 0767, Bis(2-ethoxyethyl) ether, DEDG, Diethyl Carbitol, Diethylene glycol diethyl ether, Ethanol, 2,2'-oxybis-, diethyl ether, Ethyldiglyme, Hisolve EDE, Diethylene Glycol-Diethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMIL CCOCCOCCOCC
IUPAC navn 1-ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
Molekylvægt (g/mol) 162.227
Formel vægt 162.1256