Få mere at vide
Diethylene Glycol Diethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15818880
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15818880 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15818880 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8029321000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 112-36-7
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 189°C/1013 hPa
Molekylær formel (C2H5OCH2CH2)2O
MDL nummer MFCD00009254
Mængde 1 L
Synonym Diethylene glycol diethyl ether, Diethyl diglycol, Bis(2-ethoxyethyl) ether, 2-Ethoxyethyl ether, Diethyl Carbitol™, Diethylene glycol diethyl ether
Molekylvægt (g/mol) 162.23