Få mere at vide
Diethylenglycoldiethylether, HPLC-kvalitet, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385777
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385777 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11385777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043464.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162,229 g/mol
Diethylenglycoldiethylether bruges til at studere enzymernes aktiviteter i vandige organiske blandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol diethyl ether
Smeltepunkt -44 °C
CAS 112-36-7
Tæthed 0.909 g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 71 °C (75° °C)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.412
Molekylær formel C8H18O3
MDL nummer MFCD00009254
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
Kogepunkt 188 °C til 190 °C
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
InChI nøgle RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCCOCCOCC
IUPAC navn 1-ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethan
Molekylvægt (g/mol) 162.229
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
Formel vægt 162.23
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC