Få mere at vide
Diethylenglycoldiacrylat, tech. 75%, stab.
Artikelnummer. 11352936
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352936 100 g 100g
11342936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10682.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4074-88-8 | C10H14O5 | 214,22 g/mol
Diethylenglycoldiacrylat bruges som reaktivt fortyndingsmiddel og tværbindingsmiddel i strålingshærdningssystemet og kan også bruges som tværbindingsharpikser, plast og gummimodificerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylenglycoldiacrylat bruges som reaktivt fortyndingsmiddel og tværbindingsmiddel i strålingshærdningssystemet, og kan også bruges som tværbindingsharpikser, plast
og gummimodificerende middel.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (1-5g/100ml ved °18 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Den er følsom over for lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4074-88-8
Molekylær formel C10H14O5
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00014939
InChI nøgle LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diacrylate, oxydiethylene acrylate, oxydiethylene diacrylate, acrylic acid, oxydiethylene ester, tga 2, 2-propenoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester, diacrylate diethylene glycol, unii-jk01t392ju, acrylic acid, 2-ethoxyethanol diester, di ethylene glycol diacrylate
PubChem CID 19996
IUPAC navn 2-(2-prop-2-enoyloxyethoxy)ethylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol diacrylate
Navn note stabilized
Tæthed 1.118
Kogepunkt 94°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1953711
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (1-5g/100ml at 18°C).
Formel vægt 214.22
Procent renhed 75%
Grad Teknisk