missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethylene Glycol-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene Glycol-d8 |
| CAS | 102867-56-1 |
| Molekylær formel | C4 2H8 H2 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Diethylene Glycol D8, Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-oxybis-, 2,2'-Oxybis[ethan-1,1,2,2-d4-ol], 1,1,2,2-Tetradeuterio-2-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethoxy)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethoxy)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.17 |
| Formel vægt | 114.1132 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?