missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethylene Glycol Cyclic Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30136700
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136700 10 g
17997144 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44431010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13988-26-6
Molekylær formel C12 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 236.22
Synonym 2,5,8-Benzotrioxacycloundecin-1,9-dione, 3,4,6,7-tetrahydro- (9CI, ACI), 3,4,6,7-Tetrahydro-2,5,8-benzotrioxacycloundecin-1,9-dione (ACI), Diethylene glycol, cyclic phthalate (8CI), Phthalic acid, cyclic oxydiethylene ester (8CI), 3,4,6,7-Tetrahydrobenzo[i][1,4,7]trioxacycloundecine-1,9-dione, 3,6,9-Trioxabicyclo[9.4.0]pentadeca-1(15),11,13-triene-2,10-dione, Diethylene glycol bisphthalate, Phthalic Acid, Cyclic Oxydiethylene Ester
IUPAC navn 3,6,9-trioxabicyclo[9.4.0]pentadeca-1(11),12,14-triene-2,10-dione
SMIL O=C1OCCOCCOC(=O)c2ccccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethylene Glycol Cyclic Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H12O5/c13-11-9-3-1-2-4-10(9)12(14)17-8-6-15-5-7-16-11/h1-4H,5-8H2
Formel vægt 236.0685
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.