Få mere at vide
Diethyle3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753423
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753423 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10354132 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10007DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6270-57-1
Molekylær formel C10H12O7
Molekylvægt (g/mol) 244.199
MDL nummer MFCD00092386
InChI nøgle JGCMPUKYPRCPRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate, diethyl 3,4-dihydroxy-2,5-furandicarboxylate, 2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 3,4-dihydroxy-furan-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, pubchem7048, maybridge4_000491, 2,5-bis ethoxycarbonyl-3,4-dihydroxyfuran, 2,5-bis ethoxy oxidanyl methylidene oxolane-3,4-dione, 2z,5z-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 2e,5e-2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione
PubChem CID 234848
IUPAC navn diethyl-3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C(=C(O1)C(=O)OCC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 3, 4-dihydroxyfuran-2, 5-dicarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.2
Procent renhed 97%