Få mere at vide
Diethyle2,5-dibromhexandioat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722757
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10722757 25 g 25g
10596114 1 g 1g
10153164 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722757 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13063EB
Kemiske identifikatorer
CAS 869-10-3
Molekylær formel C10H16Br2O4
Molekylvægt (g/mol) 360.04
MDL nummer MFCD00075379
InChI nøgle UBCNJHBDCUBIPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl 2,5-dibromoadipate, diethyl meso-2,5-dibromoadipate, 1,6-diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromoadipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, 2,5-dibromo-, diethyl ester, diethyl2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromohexanedioic acid diethyl ester, acmc-1bjoi, diethylmeso-dibromoadipate, diethylmeso-2,5-dibromoadipate
PubChem CID 241588
IUPAC navn diethyl-2,5-dibromhexandioat
SMIL CCOC(=O)C(Br)CCC(Br)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl 2, 5-dibromohexanedioate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel [-CH2CH(Br)CO2C2H5]2
Mængde 25 g
Formel vægt 360.04
Procent renhed 97%