Få mere at vide
Diethyldithiocarbaminsyre natriumsalttrihydrat, TRC
Artikelnummer. 30009366
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009366 100 mg
30003989 10 g
30006206 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD444270100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20624-25-3
Molekylær formel C5 H10 N S2 . Na . 3 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 225.31
Synonym Carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate (8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, sodium salt, trihydrate (9CI), Sodium N,N-diethyldithiocarbamate trihydrate, Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
IUPAC navn natrium; N,N-diethylcarmodithioat; trihydrat
SMIL O.O.O.[Na+].CCN(CC)C(=S)[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Formel vægt 225.0469
Procent renhed >95%