Få mere at vide
Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate, ACS reagent
Artikelnummer. 10289370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10289370 500 g Glasflaske 500g
10075920 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424315000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20624-25-3 | C5H10NNaS2·3H2O | 225.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20624-25-3
Molekylær formel C5H10NNaS2·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 225.31
MDL nummer MFCD00150617
InChI nøgle WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC navn natrium;N,N-diethylcarbamodithioat;trihydrat
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Smeltepunkt 95.0°C to 98.5°C
Farve Grå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2NCS2Na·3H2O
Mængde 500 g
Beilstein 04, II, 613
Følsomhed (to copper) Passes Test
Merck Index 15, 3421
Opløselighedsinformation (in water) Passes test
Formel vægt 225.31
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystaller eller pulver