Få mere at vide
Diethyldithiocarbaminsyre, sølvsalt, ACS-reagens
Artikelnummer. 10538522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10538522 25 g Glasflaske 25g
10351261 10 g Glasflaske 10g
15139283 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10538522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419330250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1470-61-7
Molekylær formel C5H10AgNS2
Molekylvægt (g/mol) 256.13
MDL nummer MFCD00004929
InChI nøgle NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
IUPAC navn sølv;N,N-diethylcarbamodithioat
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Smeltepunkt 172.0°C to 175.0°C
Farve Kaki
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2NCS2Ag
Mængde 25 g
Beilstein 04,121
Opløselighedsinformation (in Pyridine) Passes test
Formel vægt 256.13
Grad ACS-reagens
Fysisk form Amorft pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.