Få mere at vide
Diethylcarbamyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11314499
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314499 25 g 25g
11437667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15701.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-10-8 | C5H10ClNO | 135.591 g/mol
Det bruges til fremstilling af farmaceutiske ingredienser. Det er et reagens i syntesen af S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamatsulfoxid, som er en oxygeneret metabolit af Disulfiram (Antabus), som er i stand til in vitro-inaktivering af levermitokondriel aldehyddehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af farmaceutiske ingredienser. Det er et reagens i syntesen af S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamatsulfoxid, som er en oxygeneret metabolit af Disulfiram (Antabus), som er i stand til in vitro-inaktivering af levermitokondriel aldehyddehydrogenase.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra baser, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-10-8
Molekylær formel C5H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 135.591
MDL nummer MFCD00000636
InChI nøgle OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
PubChem CID 6916
IUPAC navn N,N-diethylcarbamoylchlorid
SMIL CCN(CC)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylcarbamyl chloride
Smeltepunkt -32°C
Kogepunkt 186°C
Lineær formel (CH3CH2)2NCOCl
Brydningsindeks 1.451
FN nummer UN3265
Beilstein 506687
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Tæthed 1.07
Mængde 25 g
Flammepunkt 76°C (168°F)
Formel vægt 135.59
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed 98%