Få mere at vide
Diethylcarbamoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylcarbamoyl Chloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10ClNO/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 135.0451 |