missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethylcarbamazine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylcarbamazine N-Oxide |
| CAS | 34812-73-2 |
| Molekylær formel | C10 H21 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, 4-oxide, 1-Diethylcarbamyl-4-methylpiperazine 4-oxide, Diethylcarbamazine N-oxide, Diethylcarbamazine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N3O2/c1-4-11(5-2)10(14)12-6-8-13(3,15)9-7-12/h4-9H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)N1CC[N+](C)([O-])CC1 |
| IUPAC navn | N,N-diethyl-4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.29 |
| Formel vægt | 215.1634 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?