Få mere at vide
Diethylcarbamazine-d3 Citrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylcarbamazine-d3 Citrate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3D3; |