Få mere at vide
Diethylcarbamazine Citrate, TRC
Artikelnummer. 30370644
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370644 500 mg
30380256 5 g
30384482 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30370644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD443900500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1642-54-2
Molekylær formel C10 H21 N3 O . C6 H8 O7
Molekylvægt (g/mol) 391.42
Synonym 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, citrate (1:1) (8CI), 1-Diethylcarbamoyl-4-methylpiperazine dihydrogen citrate, 1-Methyl-4-diethylcarbamoylpiperazine citrate, Banocide, Caricide, Caritrol, Dec, Dicarocide, Diethylcarbamazine Acid Citrate, Diethylcarbamazine citrate, Dirocide, Ditrazin citrate, Ditrazine, Ethodryl citrate, Ethylaminoazine citrate, Filaribits, Filazine, Franocide, Franozan, Hetrazan, Longicid, Loxuran, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide dihydrogen citrate, NSC 80513
IUPAC navn N,N-diethyl-4-methylpiperazine-1-carboxamide;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMIL CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylcarbamazine Citrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 391.1955
Procent renhed >95%