Få mere at vide
Diethylcarbamazine Citrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18022700
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18022700 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022700 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1640.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethylcarbamazine Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylcarbamazine Citrate
CAS 1642-54-2
Analyt- eller komponentnavne Diethylcarbamazine Citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H21 N3 O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, citrate (1:1), 1-Diethylcarbamoyl-4-methylpiperazine dihydrogen citrate, 1-Methyl-4-diethylcarbamoylpiperazine citrate, Banocide, Caricide, Caritrol, Dec, Dicarocide, Diethylcarbamazine Acid Citrate, Diethylcarbamazine citrate, Dirocide, Ditrazin citrate, Ditrazine, Ethodryl citrate, Ethylaminoazine citrate, Filaribits, Filazine, Franocide, Franozan, Hetrazan, Longicid, Loxuran, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide dihydrogen citrate, NSC 80513, SKF-18673-G
InChI formel InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMIL CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn N,N-diethyl-4-methylpiperazine-1-carboxamide;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 391.42
Mængde 250 mg
Formel vægt 391.1955 g/mol