Få mere at vide
Diethylcarbamazine citrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Diethylcarbamazine citrate is an inhibitor of arachidonic acid metabolism in filarial microfilaria
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylcarbamazine citrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1642-54-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H29N3O8 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 39 mg/mL (99.64 mM) |
| SMIL | O=C(N1CCN(C)CC1)N(CC)CC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Vis mere |