Få mere at vide
Diethylcarbamazine Citrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30463191
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463191 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463191 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1640.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylcarbamazine Citrate
CAS 1642-54-2
Analyt- eller komponentnavne Diethylcarbamazine Citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H21 N3 O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, citrate (1:1), 1-Diethylcarbamoyl-4-methylpiperazine dihydrogen citrate, 1-Methyl-4-diethylcarbamoylpiperazine citrate, Banocide, Caricide, Caritrol, Dec, Dicarocide, Diethylcarbamazine Acid Citrate, Diethylcarbamazine citrate, Dirocide, Ditrazin citrate, Ditrazine, Ethodryl citrate, Ethylaminoazine citrate, Filaribits, Filazine, Franocide, Franozan, Hetrazan, Longicid, Loxuran, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide dihydrogen citrate, NSC 80513, SKF-18673-G
InChI formel InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Løsningstype Neat
SMIL CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn N,N-diethyl-4-methylpiperazine-1-carboxamide;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 391.42
Mængde 10 mg
Formel vægt 391.1955 g/mol