Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diethylcarbamazin
Artikelnummer. 16514424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16514424 25 g -
16504424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514424 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464510250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-89-1 | C10H21N3O | 199.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-89-1
Molekylær formel C10H21N3O
Molekylvægt (g/mol) 199.30
InChI nøgle RCKMWOKWVGPNJF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N,N-diethyl-4-methylpiperazin-1-carboxamid
SMIL CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylcarbamazine
Smeltepunkt 49.0°C to 51.0°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Formel vægt 199.29
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylcarbamazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamazine