Få mere at vide
Diethylammonium Dihydrogen Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylammonium Dihydrogen Phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N.H3O4P/c1-3-5-4-2;1-5(2,3)4/h5H,3-4H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 171.066 |
| Procent renhed | >95% |