Få mere at vide
Diethylammonium diethyldithiocarbamate, 98%
Artikelnummer. 11448683
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448683 5 g 5g
11458683 25 g 25g
11468683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448683 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10458.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1518-58-7 | C9H22N2S2
Diethylammonium diethyldithiocarbamat bruges i syntesen af dithiocarbamat. Det tjener som værter for den specifikke binding af forskellige metalkationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylammonium diethyldithiocarbamat bruges i syntesen af dithiocarbamat. Det tjener som værter for den specifikke binding af forskellige metalkationer.
Opløselighed Opløseligt i
Chloroform, Methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1518-58-7
Molekylær formel C9H22N2S2
MDL nummer MFCD00013146
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylammonium diethyldithiocarbamate
Smeltepunkt 81°C to 84°C
Lineær formel (CH3CH2)2NH2+ (CH3CH2)2NCS2-
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Methanol.
Formel vægt 222.42
Procent renhed 98%