Få mere at vide
Diethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870931
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15870931 1 kg
15850931 5 g
15860931 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15870931 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8203931000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 660-68-4
Spezifikation
Smeltepunkt 231.8°C
Tæthed 1.07 g/cm3 at 20.1°C
Molekylær formel (C2H5)2NH2Cl
MDL nummer MFCD00012499
Mængde 1 kg
Synonym Diethylammonium chloride, Diethylamine hydrochloride, Diethylammonium chloride
Molekylvægt (g/mol) 109.6
Grad Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.