Få mere at vide
Diethylaminosvovltrifluorid, 95%
Artikelnummer. 11481890
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481890 5 g 5g
11491890 25 g 25g
11401900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11992.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.15 DKK
    650.65 DKK / 5g
    Spare 72.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161,186 g/mol
Diethylaminosvovltrifluorid (DAST) bruges som en precursor til fremstilling af 2,6-dimethoxybenzoylfluorid og 2-thiazoliner. Det er et nyttigt fluoreringsmiddel, der anvendes til en række forskellige forbindelser, herunder alkoholer, thioethere, alkenoler og cyanohydriner. Det tjener også som en katalysator for Friedel-Crafts allyleringsreaktion ved brug af tertiære cyclopropylsilylethere og i omlejringen af homoallyliske alkoholer til umættede aldehyder. Det spiller en vigtig rolle for perle difluorering af ketopipecolinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylaminosvovltrifluorid (DAST) bruges som en precursor til fremstilling af 2,6-dimethoxybenzoylfluorid og 2-thiazoliner. Det er et nyttigt fluoreringsmiddel, der anvendes til en række forskellige forbindelser, herunder alkoholer, thioethere, alkenoler og cyanohydriner. Det tjener også som en katalysator for Friedel-Crafts allyleringsreaktion ved brug af tertiære cyclopropylsilylethere og i omlejringen af homoallyliske alkoholer til umættede aldehyder. Det spiller en vigtig rolle for perle difluorering af ketopipecolinsyrer.
Opløselighed Blandbar med vand
, ethanol, benzen og acetonitril.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Det reagerer med vand og ethanol. Uforeneligt med vand, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38078-09-0
Molekylær formel C4H10F3NS
Molekylvægt (g/mol) 161.186
MDL nummer MFCD00000363
InChI nøgle CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
IUPAC navn N-ethyl-N-(trifluor-$1^{4}-sulfanyl)ethanamin
SMIL CCN(CC)S(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylaminosulfur trifluoride
Tæthed 1.23
Kogepunkt 30 °C til 32 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 23 °C (73 °F)
Lineær formel (CH3CH2)2NSF3
Brydningsindeks 1.4115
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1849066
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, benzen og acetonitril.
Formel vægt 161.19
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylaminosulfur trifluoride