Få mere at vide
Diethylaminosvovltrifluorid, 95%
Artikelnummer. 10206610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10206610 5 g Plastflaske 5g
10286650 25 g Plastflaske 25g
10318533 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10206610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216110050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38078-09-0
Molekylær formel C4H10F3NS
Molekylvægt (g/mol) 161.18
MDL nummer MFCD00000363
InChI nøgle CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
IUPAC navn N-ethyl-N-(trifluor-$1^{4}-sulfanyl)ethanamin
SMIL CCN(CC)S(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylaminosulfur trifluoride
Farve Brun til gul
Tæthed 1.3160g/mL
Kogepunkt 30,0 °C til 32,0 °C (3,0 mmHg)
Flammepunkt 23 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C2H5)2NSF3
Brydningsindeks 1,4100 til 1,4160
Mængde 5 g
Fieser 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Merck Index 15, 3124
Specifik vægtfylde 1.316
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i benzen, thf, ether, diglym og dichlorethylen
Formel vægt 161.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Fuming Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Selvreaktive stoffer og blandinger Type B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H241-Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.