Få mere at vide
Diethylaminoethyl dextran
Beskrivelse
DEAE-Dextran bruges i udviklingen af langvarig frigivelse af proteinlevering og nukleinsyretransfektionssystemer. Det er blevet spekuleret i, at DEAE-Dextran kan forårsage en stimulering af hjælper-T-cellefunktionen i antistofsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
DEAE-Dextran bruges i udviklingen af langvarig frigivelse af proteinlevering og nukleinsyretransfektionssystemer. Brugen af DEAE-Dextran som en effektiv adjuvans i vaccineproduktion er veletableret. F.eks. er DEAE-Dextran blevet brugt til immunisering af marsvin og svin med inaktiveret mund- og klovsyge og rhesusaber med inaktiveret venezulean equine encephalomyelitis virus, IVEE. Virkningsmekanismen af DEAE-Dextran er ikke klar. Virkningen på rhesusabers humorale respons på IVEE-vaccine resulterer i et typisk IgM-IgG-respons. Det er blevet spekuleret i, at DEAE-Dextran kan forårsage en stimulering af hjælper-T-cellefunktionen i antistofsyntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylaminoethyl dextran |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,2936 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Fysisk form | Pulver |