Få mere at vide
Diethylaminoethyl dextran
Artikelnummer. 15455949
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455949 25 g 25g
15465949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63781.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.20 DKK
    471.65 DKK / 25g
    Spare 150.55 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 9015-73-0
DEAE-Dextran bruges i udviklingen af langvarig frigivelse af proteinlevering og nukleinsyretransfektionssystemer. Det er blevet spekuleret i, at DEAE-Dextran kan forårsage en stimulering af hjælper-T-cellefunktionen i antistofsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DEAE-Dextran bruges i udviklingen af langvarig frigivelse af proteinlevering og nukleinsyretransfektionssystemer. Brugen af DEAE-Dextran som en effektiv adjuvans i vaccineproduktion er veletableret. F.eks. er DEAE-Dextran blevet brugt til immunisering af marsvin og svin med inaktiveret mund- og klovsyge og rhesusaber med inaktiveret venezulean equine encephalomyelitis virus, IVEE. Virkningsmekanismen af DEAE-Dextran er ikke klar. Virkningen på rhesusabers humorale respons på IVEE-vaccine resulterer i et typisk IgM-IgG-respons. Det er blevet spekuleret i, at DEAE-Dextran kan forårsage en stimulering af hjælper-T-cellefunktionen i antistofsyntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9015-73-0
MDL nummer MFCD00081561
Synonym DEAE-Dextran
IUPAC navn Diethylaminoethyl dextran
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylaminoethyl dextran
Farve Hvid
Mængde 25 g
Merck Index 14,2936
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Fysisk form Pulver