Få mere at vide
Diethylamin, TRC
Artikelnummer. 30370965
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30370965 50 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30370965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44348550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylamine
CAS 109-89-7
Molekylær formel C4 H11 N
Mængde 50 mL
Synonym Diethylamine (8CI), N-Ethylethanamine, DEA, N,N-Diethylamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCNCC
IUPAC navn N-ethylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Formel vægt 73.0891