Få mere at vide
Diethylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -50°C |
| Tæthed | 0.71 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 56°C/1013 mbar |
| Molekylær formel | (C2H5)2NH |
| MDL nummer | MFCD00009032 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | Diethylamine, N-Ethylethanamine, Diethylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.14 |
| Grad | Research |