Få mere at vide
Diethylamine-N-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylamine-N-D |
| CAS | 997-11-5 |
| Molekylær formel | C4 D H10 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethanamine-d, N-ethyl- (9 CI), Diethylamine-d (7 CI, 8 CI), Diethylamine-N-d (6 CI), N-(Deuterio)diethylamine, N-Deuterodiethylamine, Diethylamine-N-D, Diethylamine-N-d1, N-Ethylethanamine-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i/hD |
| SMIL | [2 H]N(CC)CC |
| IUPAC navn | N-deuterio-N-ethylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.143 |
| Formel vægt | 74.0954 g/mol |
| Vis mere |