Få mere at vide
Diethylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17988879
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17988879 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17988879 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0273.13
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diethylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylamine
CAS 109-89-7
Analyt- eller komponentnavne Diethylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCNCC
IUPAC navn N-ethylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 73,0891 g/mol