Få mere at vide
Diethylamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30382341
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30382341 25 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30382341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44349025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylamine Hydrochloride
CAS 660-68-4
Molekylær formel C4H12ClN
Mængde 25 g
Synonym Diethylammonium Chloride, N-Ethylethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCNCC
IUPAC navn N-ethylethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 109.6
Formel vægt 109.0658