Få mere at vide
Diethylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480214
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480214 250 g 250g
11470214 1000 g 1000g
11490214 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13637.30
Request Bulk or Custom Format
Diethylaminhydrochlorid virker som en forløber for atrazin og lysergsyrediethylamid. Det bruges også som en reaktant i produktionen af farvestoffer og farmaceutiske forbindelser såsom ranitidin. Yderligere bruges det i Mannich-reaktion med paraformaldehyd. Ud over dette anvendes det i syntesen af diethylaminoethyl (DEAE) bomuld ved at reagere med bomuldscellulose i nærværelse af natriumhydroxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylaminhydrochlorid fungerer som en forløber for atrazin og lysergsyrediethylamid. Det bruges også som en reaktant i produktionen af farvestoffer og farmaceutiske forbindelser såsom ranitidin. Yderligere bruges det i Mannich-reaktion med paraformaldehyd. Ud over dette anvendes det i syntesen af diethylaminoethyl (DEAE) bomuld ved at reagere med bomuldscellulose i nærværelse af natriumhydroxid.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 660-68-4
Molekylær formel C4H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 109.597
MDL nummer MFCD00012499
InChI nøgle HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
IUPAC navn N-ethylethanamin;hydrochlorid
SMIL CCNCC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 227°C to 230°C
Kogepunkt 320°C to 330°C
Mængde 250 g
Beilstein 3590084
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3111
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 109.6
Procent renhed 99%