Tekniske data
| Smeltepunkt | -50 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 12 |
| Kogepunkt | 55 °C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Molekylær formel | C4H11N |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 73,13 g/mol |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethylamine
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.