Få mere at vide
Diethylamin, 99+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11975161 10 L Metal tromle 10 L
10001510 5 mL Glass bottle 5ml
10093073 250 mL Glasflaske 250ml
10636922 1 L Glasflaske 1 L
10001500 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11975161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149450100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-89-7
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.14
MDL nummer MFCD00009032
InChI nøgle HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMIL CCNCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylamine
Smeltepunkt -50.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7100g/mL
Kogepunkt 55.0°C
Flammepunkt −23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Lineær formel (C2H5)2NH
Brydningsindeks 1.3840 to 1.3860
Mængde 10 L
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Merck Index 15, 3122
Specifik vægtfylde 0.71
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic, solvents
IUPAC navn N-ethylethanamin
Viskositet 0.34 mPa.s (25°C)
Formel vægt 73.13
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske