Få mere at vide
Diethylamin, 99+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylamine |
| Smeltepunkt | -50,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.7100g/mL |
| Kogepunkt | 55,0 °C |
| Flammepunkt | −23 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C2H5)2NH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethylamine
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.