Få mere at vide
Diethylamin, 99,5%, ekstra ren, redestilleret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 11995161
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-89-7
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.14
MDL nummer MFCD00009032
InChI nøgle HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
IUPAC navn N-ethylethanamin
SMIL CCNCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylamine
Smeltepunkt -50.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7100g/mL
Kogepunkt 55.0°C
Flammepunkt −23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2NH
Brydningsindeks 1.3840 to 1.3860
Mængde 2.5 L
FN nummer 1154
Merck Index 15,3122
Specifik vægtfylde 0.71
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viskositet 0.34 mPa.s (25°C)
Formel vægt 73.13
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske