Få mere at vide
Diethylamin, 99,5%, ekstra ren, redestilleret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10198372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10198372
Brand: Thermo Scientific Acros 378370010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-89-7
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.14
MDL nummer MFCD00009032
InChI nøgle HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
IUPAC navn N-ethylethanamin
SMIL CCNCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylamine
Smeltepunkt -50.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7100g/mL
Kogepunkt 55.0°C
Flammepunkt −23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2NH
Brydningsindeks 1.3840 to 1.3860
Mængde 1 L
FN nummer 1154
Merck Index 15,3122
Specifik vægtfylde 0.71
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viskositet 0.34 mPa.s (25°C)
Formel vægt 73.13
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske